Learn More
Galène, minéral naturel, grains, environ 0,06 -0,19 po., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385347
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Galena is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient, used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-87-0
Formule moléculaire PbS
Poids moléculaire (g/mol) 239.30
Numéro MDL MFCD00016280
Clé InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
CID PubChem 14819
Nom IUPAC sulfanylidèneplomb
SMILES [S--].[Pb++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Galena
Note relative au nom naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in.
Couleur Noir
Forme physique Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Poids de la formule 239.25
Odeur Odorless