Learn More
Perchlorate de gadolinium(III) hexahydraté, 50 % w/w soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480291
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14017-52-8
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O)2] was synthesized by the reaction of DO3A-Pr-ATP with gadolinium(iii) perchlorate hydrate in water. Gadolinium(III) chelates approved by FDA for human imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14017-52-8
Numéro MDL MFCD00150239
Synonyme gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Numéro UN UN3211
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 563.69 (455.60 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless