Learn More
Nitrate de gadolinium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321009
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
Gadolinium(III) nitrate is used as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94219-55-3
Formule moléculaire GdN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 343.26
Numéro MDL MFCD00011023
Clé InChI MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC gadolinium(3+) trinitrate
SMILES [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 92°C
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,4326
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 343.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.406 g/mL