Learn More
Fluorure de gadolinium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304118
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour dépôt sous vide
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-26-9
Formule moléculaire F3Gd
Poids moléculaire (g/mol) 214.25
Numéro MDL MFCD00016113
Clé InChI TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) fluoride
Point de fusion 1231°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Pièces
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 214.25
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.1 g/mL