Learn More
Carbonate de gadolinium(III) hydraté, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) carbonate hydrate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Nom IUPAC | gadolinium(3+) ; tricarbonate ; hydrate |
Poids de la formule | 494.53 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |