Learn More
Hydrate de bromure de gadolinium(III), Reacton,™,99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
It acts as dopant material. It is employed in gamma-ray spectroscopy, medical imaging, nuclear and high energy physics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) bromide hydrate |
Point de fusion | 186°C |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 396.96 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Reacton™ |
Sensibilité | Hygroscopic |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hydrate de bromure de gadolinium(III), Reacton,™,99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu