Learn More
Le pentane2,4dione de gadolinium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386648
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64438-54-6
Formule moléculaire C15H21GdO6
Poids moléculaire (g/mol) 454.58
Numéro MDL MFCD00013493
Clé InChI PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
CID PubChem 131675701
Nom IUPAC gadolinium(3+) ; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; hydrate
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 454.58 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic