Learn More
Liebherr™ Congélateurs statiques série GG 40XX
Avec tiroirs et tablettes pour un stockage optimal des matières et échantillons congelés. Les congélateurs statiques Liebherr™ série GG 40XX sont des modèles de grande capacité avec des commandes électroniques garantissant la stabilité de la température. Options : extérieur blanc ou acier inoxydable.
Marque: Liebherr™ GG 4010
Description
Congélateur pour le stockage d’échantillons congelés
- Réglage précisé de la température pour une stabilité maximale de la température
- Panneau de commande à affichage numérique avec alarmes sonores et visuelles en cas d’ouverture de porte et de température élevée
- Congélation automatique et refroidissement rapide après ouverture des portes avec un réfrigérant écologique
Conçu pour fonctionner de manière durable et efficace
- Matériaux de qualité supérieure et fabrication de premier ordre pour une durée de vie prolongée
- À base de composants optimisés pour réaliser de hautes performances
- Fourni avec 3 paniers grillagés et 7 étagères pour plaques d’évaporateur
- Porte réversible avec verrou de sécurité pour un stockage sécurisé des éléments importants
Spécification
382 L | |
SwingLine | |
Right Interchangeable | |
Acier blanc | |
60 kg | |
3 | |
No | |
Électronique | |
Manuel | |
48D x 45.7W x 168.6H cm | |
48 cm | |
45.7 cm | |
Serrure | |
220/240 V | |
75 w | |
R600A | |
81 kg |
–14 à –28°C | |
1 | |
Plastique blanc | |
Plaques 7 évaporateurs | |
3 paniers grillagés | |
Digital, External | |
Blanc | |
Alarme de température | |
GG4010X | |
190 x 60 x 68 cm (H x l x P) | |
Étagères 6 x 22.4 cm, 1 x 24 cm | |
Compartiments (7) : 6 x 224 cm ; 1 x 240 cm | |
1.5 A | |
50/60 Hz | |
1.176 kWh / 24 hr. | |
88 kg |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.