Learn More
Fumonisine B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
La fumonisine, numéro CAS 116355-83-0, également connue sous le nom de Macrofusine, est une mycotoxine perméable aux cellules qui est un inhibiteur de la sphingosine N-acétyl transférase.
180.00€ - 639.00€
Identifiants chimiques
CAS | 116355-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C34H59NO15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 721.8 |
Numéro MDL | MFCD00133349 |
Clé InChI | UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N |
Synonyme | macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid |
CID PubChem | 16760030 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-diméthylicosan-7-yl]oxy-2-oxoéthyl]butanedioique |
SMILES | CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10741361
|
Thermo Scientific Acros
328250010 |
1 mg |
180.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10667694
|
Thermo Scientific Acros
328250050 |
5 mg |
639.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La fumonisine est un métabolite fongique qui est une mycotoxine perméable aux cellules qui peut arrêter la biosynthèse des sphingolipides en inhibant la sphingosine N-acétyl transférase
Applications
• Elle peut inhiber en puissance la sphingosine N-acyltransférase (céramide synthase), provoquant une accumulation de bases sphingoïdes
•C’est également un inhibiteur de protéine sérine et de thréonine phosphatase
• Elle peut inhiber sélectivement la biosynthèse de la sphingomyéline dans les cellules neuronales
Identifiants chimiques
116355-83-0 | |
721.8 | |
UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N | |
16760030 | |
CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O |
C34H59NO15 | |
MFCD00133349 | |
macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid | |
Acide (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-diméthylicosan-7-yl]oxy-2-oxoéthyl]butanedioique |
Spécification
Fumonisin B1 | |
Beige à Blanc | |
95% min. (HPLC) | |
MFCD00133349 | |
macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid | |
UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N | |
Acide (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-diméthylicosan-7-yl]oxy-2-oxoéthyl]butanedioique | |
16760030 | |
96% |
116355-83-0 | |
55.00 to 58.00%C, 1.60 to 2.20%N | |
C34H59NO15 | |
15, 4318 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile | |
CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O | |
721.8 | |
721.8 | |
Poudre |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Susceptible de provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Fumonisin B1
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.