missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formamide, SPEX CertiPrep™

Code produit. 16389257 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
Formamide75-12-71000 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Conformité GHS / OSHA

Spécification

Nom chimique ou matériau Formamide
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 75-12-7, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire CH3NO
Numéro MDL MFCD00007941
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
Nom IUPAC formamide
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
CID PubChem 713
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:48431
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, formamide

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis