Learn More
Fluopyram, Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fluopyram |
Conditionnement | Bouteille en verre |
CAS | 658066-35-4 |
Point de fusion | 119°C |
Point d’ébullition | Decomposes below the boiling point. |
Synonyme | N-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide |
Industry Type | Environmental Analysis |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.71 |
Quantité | 50 mg |
Qualité | Étalon analytique |