Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, Maille 100-200
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Granulométrie | Maille 100/120 |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Quantité | 5 kg |
Matériau | Florisil |