Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger Snap-Cap™ : standard
non stériles
436.80€
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Couleur Naturel
Conditionnement En vrac
Stérilité Non stérile
Type de bouchon À sertir
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Matériau FCR max. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Matériau FCR max. Prix Quantité et disponibilité  
15455714
Afficher les documents
Fisherbrand™
504-FIS
0.25 ml 35 mm Polyéthylène 28000 ×g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
non stériles
  • Conditionnement en vrac Couleur : naturel
Spécification
Spécification
Bouchon à clipser
En vrac
À sertir
Naturel
Non stérile
8 mm