Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multi-tubes Kit d’extension de poste
Kit d’extension de poste pour agitateurs à vortex multi-tubes Fisherbrand™.
Marque: Fisherbrand™ 80862908
154.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les agitateurs à vortex multi-tubes Fisher Scientific
- Le kit d’extension de poste ajoute 6 po (15,2 cm) à votre poste pour accueillir des tubes mesurant jusqu’à 25,4 cm (10 po)
Spécification
Kit d’extension de poste | |
Agitateur à vortex multi-tubes |