Learn More
Fisherbrand Congelateur Isotemp -86°C vertical 490L .
Marque:  Fisherbrand
Congelateur Isotemp -86°C vertical 490L .
Informations supplémentaires : Poids : 258.54001kg
Code produit. 12656035
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »