Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour FGF19 humaine
Kit ELISA sandwich
728.00€ - 5110.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | O95750 |
---|---|
Plage de dosage | 32,77-8000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 30 pg/ml |
Plage d’étalonnage | 30 pg/ml à 8000 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15414993
|
Invitrogen™
EHFGF19 |
96 dosages |
728.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17844200
|
Invitrogen™
EHFGF19X10 |
10 x 96 tests |
5110.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17145439
|
Invitrogen™
EHFGF19X5 |
5 x 96 tests |
2860.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le test ELISA pour facteur de croissance des fibroblastes humain 19 (FGF19 humain) quantifie le FGF19 humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le FGF19 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’FGF19 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de croissance des fibroblastes 1 (FGF-1), également désigné FGF acide, et le facteur de croissance des fibroblastes 2 (FGF-2), également désigné FGF de base, sont membres d’une famille de facteurs de croissance qui stimulent la prolifération des cellules d’origine mésenchymateuse, épithéliale et neuroectodermique. Parmi les autres membres de la famille FGF figurent les oncogènes FGF-3 (Int2) et FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) et FGF-10-FGF-23. Les membres de la famille FGF partagent 30 à 55 % d’identité de séquence d’acides aminés et structure génétique similaire, et sont capables de transformer les cellules cultivées lorsqu’elles sont surexprimées dans les cellules transfectées. Les récepteurs cellulaires pour les FGF sont membres d’une deuxième famille multigénique comprenant quatre tyrosines kinases, Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF et FGFR-3.Spécification
O95750 | |
30 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FGF19 | |
< 10 % | |
HRP | |
Neurobiologie | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
32,77-8000 pg/ml | |
30 pg/ml à 8000 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Cette paire d’anticorps ELISA détecte l’FGF-19 humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
9965 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
UNQ334 / PRO533 | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.