Learn More
Ferrine, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Inodore |
Couleur | Rouge |
pH | 4 to 7 |
Quantité | 100 mL |
Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Ferroin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: iron sulphide