Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN O'GeneRuler™ prête à l’emploi 100 bp Plus
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels.
Marque:  Thermo Scientific™ SM1143
 Afficher plus de versions de ce produit
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10314250
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thermo Scientific™ O'GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use, is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels.
O'GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use, is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. O'GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X Orange DNA Loading Dye for direct loading on gel. 6X Orange DNA Loading Dye contains xylene cyanol FF and orange G. In a 1% agarose gel orange G dye migrates at 50 bp. The ladder is supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA.
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Can be directly loaded and are stable at room temperature for 6 months
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Liquide
100 applications
6X Loading Dye
100 à 1 000 pb
6X Orange DNA Loading Dye
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
This product or its use is covered by at least one claim of U.S. Patent Nos. 5,834,201, 6,680,378, and/or 7,132,520 owned by Invitrogen Corporation. The purchase of this product conveys to the buyer the non-transferable right to use the purchased amount of the product in internal research conducted by the buyer. The buyer cannot use this product or materials made by the employment of this product for Commercial Purposes. Commercial Purposes means any activity for consideration and may include, but is not limited to: (1) use of the product in manufacturing; (2) use of the product to provide a service, information, or data; (3) use of the product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes; or (4) resale of the product, whether or not the product is resold for use in research. Further information on purchasing licenses under the above patents may be obtained by contacting the Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008.