Learn More
FADS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14118-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16852614
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
FLAD1 encodes the enzyme that catalyzes adenylation of flavin mononucleotide (FMN) to form flavin adenine dinucleotide (FAD) coenzyme.
Spécification
Spécification
FADS
Polyclonal
Unconjugated
FLAD1
FAD pyrophosphorylase, FAD synthase, FAD1, FADS, FLAD1, FMN adenylyltransferase, PP591, RP11 307C12.7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
319945, 751787, 80308
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NFF5, Q8R123
Flad1
FADS Fusion Protein Ag5267
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse