Learn More
SI Analytics™ Unité d’échange
L’unité d’échange SI Analytics™ est une unité qui comprend une puce intégrée pour le DAT réactif, des tubes, une pointe de titration, etc.
Marque: SI Analytics™ 285220300
839.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend une puce intégrée pour les données sur les réactifs
- Livrée avec une bouteille en verre marron pour le titrant
- GL 45
- Adaptateur pour flacon S40
- Comprend des tubes, des tubes à égoutter et une pointe de titration
Spécification
Flacon en verre brun pour titrant | |
Unité d’échange | |
5 ml |
GL 45 | |
Puce intégrée pour les données sur les réactifs |