Learn More
Oxyde d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11361039
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes and red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-96-9
Formule moléculaire Eu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 351.93
Numéro MDL MFCD00010997
Clé InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
CID PubChem 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) oxide
Point de fusion 2291°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou morceaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC europium(3+) ; oxygène(2-)
Poids de la formule 351.92
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder or chunks