Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326918
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Europium(III) fluoride is used as a catalyst in the preparation of novel mixed-metal fluorides. It finds application in studies related to fluoride glasses. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used in optical glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-25-8
Formule moléculaire EuF3
Poids moléculaire (g/mol) 208.96
Numéro MDL MFCD00010998
Clé InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nom IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Spécification
Point d’ébullition >2280°C
Nom chimique ou matériau Europium(III) fluoride
Point de fusion 1390°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 208.96
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic