Learn More
Hydrate de chlorure d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11311039
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
EuCl3·xH2O
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire EuCl3·xH2O
Numéro MDL MFCD00010994
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) chloride hydrate
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 258.32 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Yellow crystalline