Learn More
Bromure d’europium(III) hydraté, cristallin blanc, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346668
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
EuBr3·xH2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Formule moléculaire EuBr3·xH2O
Numéro MDL MFCD00049921
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Europium(III) bromide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 391.69 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado