Learn More
Bromure d’europium(III) hydraté, cristallin blanc, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336668
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
EuBr3·xH2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire EuBr3·xH2O
Numéro MDL MFCD00049921
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) bromide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 391.69 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic