Learn More
Éthylamine, sol. aq. à 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point de fusion | -81°C |
Point d’ébullition | ca 38°C |
Quantité | 2500 mL |
Forme physique | Liquide |