Learn More
Chlorure dʼéthyle succinyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470683
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14794-31-1
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.585
Numéro MDL MFCD00000751
Clé InChI IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
CID PubChem 84648
Nom IUPAC éthyl4-chloro-4-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl succinyl chloride
Densité 1.163
Point d’ébullition 88°C to 90°C (11 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.437
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1766126
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 97%