Learn More
Éthyle2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316946
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15400-53-0 | C7H9N3O3 | 183.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15400-53-0
Formule moléculaire C7H9N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 183.167
Numéro MDL MFCD00039708
Clé InChI HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
CID PubChem 84894
ChEBI CHEBI:39721
Nom IUPAC 2-amino-6-oxo-1H-pyrimidine-5-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Point de fusion ∽300°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 165835
Poids de la formule 183.17
Pourcentage de pureté 95%