Learn More
Tige d’erbium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303818
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : Env. 0,29 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-52-0
Formule moléculaire Er
Poids moléculaire (g/mol) 167.26
Numéro MDL MFCD00010987
Clé InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nom IUPAC erbium
SMILES [Er]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium
Couleur Argent à gris
Forme physique Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Quantité 25 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Odeur Odorless
Aspect Silver Gray rod