Learn More
Sulfate d’erbium(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309237
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10031-52-4
Erbium(III) sulfate octahydrate is used as a colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. High purity Erbium Sulfate is applied as dopant in making optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-52-4
Numéro MDL MFCD00149696
Synonyme erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) sulfate octahydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 766.82 (622.70 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.205 g/mL