Learn More
Perchlorate d’erbium(III) hexahydraté, 50 % w/w soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400311
Click to view available options
Quantité:
∼2 g
∼50 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573.687 g/mol
Erbium(III) perchlorate hexahydrate is used in nuclear technology for neutron-absorbing control rods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14692-15-0
Formule moléculaire Cl3ErH12O18
Poids moléculaire (g/mol) 573.687
Numéro MDL MFCD00150232
Clé InChI JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
CID PubChem 20038200
Nom IUPAC erbium(3+) ; triperchlorate ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) perchlorate hexahydrate
Couleur Rose
Forme physique Liquide
Quantité ∼50 g
Informations sur la solubilité Micible with water.
Poids de la formule 573.70 (465.61 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Aspect Pink liquid