Learn More
Nitrate d’erbium(III) pentahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381049
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Erbium(III) nitrate pentahydrate is used as a chemical intermediates, producing a catalyst and related compounds, and also primary and secondary intermediated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-51-3
Formule moléculaire ErH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 443.35
Numéro MDL MFCD00149691
Clé InChI LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
CID PubChem 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 130°C (in -4H2O)
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC erbium(3+) ; trinitrate ; pentahydrate
Poids de la formule 443.35 (353.27 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic