Learn More
Hydrate de nitrate d’erbium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307657
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Used as laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-51-3
Formule moléculaire ErH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 443.35
Numéro MDL MFCD00149691
Clé InChI LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
CID PubChem 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 130°C (in -4H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Typically insoluble in water.
Nom IUPAC erbium(3+) ; trinitrate ; pentahydrate
Poids de la formule 353.27 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic