Learn More
Fluorure d’erbium(III) anhydre, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326908
50 g, 50g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III) fluoride, anhydrous is used as laboratory reagent, in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-83-3
Formule moléculaire ErF3
Poids moléculaire (g/mol) 224.25
Numéro MDL MFCD00016074
Clé InChI QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC erbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) fluoride
Point de fusion 1350°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 224.28
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.4 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fluorure d’erbium(III) anhydre, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >