Learn More
Hydrate de chlorure d’erbium(III), REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341049
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III) chloride hydrate is used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-85-9
Formule moléculaire Cl3Er
Poids moléculaire (g/mol) 273.61
Numéro MDL MFCD00010989
Clé InChI HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC erbium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) chloride hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 273.62 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic