Learn More
Acétate d’erbium(III) tétrahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388458
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15280-57-6
Erbium(III) acetate tetrahydrate participates in the synthesis and determination of crystal structures and stereochemical properties of lanthanide(III) complexes with ethylenediamine-N,N,N?,N?-tetraacetate. Participates in simple one-pot single-step synthesis of rare earth doped spherical mesoporous metal oxide nanospheres with upconversion emission ability in supercritical methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15280-57-6
Numéro MDL MFCD00013034
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) acetate tetrahydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Er(OOCCH3)3·4H2O
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 416.45 (344.39 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.114 g/mL