Learn More
Eppendorf™ Flacons à centrifuger
Flacons à centrifuger en plastique à col large.
215.00€
Spécification
Comprend Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Force max. 3250 xg
Bouche Large
À utiliser avec (équipement) Adaptateur 1 x 400 ml pour une plus grande capacité 4 x 400 ml, rotor A-4-81
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
13236599
Afficher les documents
Eppendorf™
5820708000
750 ml
215.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
À utiliser avec les centrifugeuses Eppendorf 5804/5804R, 5810/5810R.
Spécification
Spécification
Bouchon à vis
3250 xg
Adaptateur 1 x 400 ml pour une plus grande capacité 4 x 400 ml, rotor A-4-81
Bouchon à vis
Autoclavable
Large
Polypropylène