missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endothall ester de méthyle, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Ester diméthylique d'Endothall | 3215-51-8 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Endothal Dimethyl Ester |
Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
CAS | 145-73-3-ME, 67-56-1 |
% min. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
% max. CAS | 0.1, 99.9 |
À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Solvent or Matrix | Methanol |
Quantité | 1 mL |
Safety and Handling



Identifiant produit
- Endothall methyl ester
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu