Learn More
SPEX Certiprep™ Extracteur pour petits flacons
Utilisez cet instrument pour retirer facilement le bouchon d’extrémité des flacons congelés.
Marque:  SPEX Certiprep™ 6756
873.48 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15360492
  • 1020.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Il s’agit d’un outil de paillasse d’extraction de bouchons d’extrémité pour les petits flacons pour broyage SPEX SamplePrep Freezer / Mill (6751 ,6761, 6771 et 6781S). 
  • Placez simplement un flacon dans le support d’extraction et appuyez sur la poignée de l’extracteur pour retirer le bouchon d’extrémité du flacon.
  • L’échantillon peut être récupéré du flacon pendant qu’il est encore froid.
  • L’extracteur comporte des ventouses qui fixent l’extracteur à la paillasse pour une utilisation à une main.
Spécification
Spécification
1