Learn More
EMX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 55032-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16846475
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
EMX1 is a transcription factor, which in cooperation with EMX2. It acts to generate the boundary between the roof and archipallium in the developing brain. It may function in combinations with OTX1/2 to specify cell fates in the developing central nervous system.
Spécification
Spécification
EMX1
Polyclonal
Unconjugated
EMX1
empty spiracles homeobox 1, Empty spiracles homolog 1, Empty spiracles like protein 1, EMX1, Homeobox protein EMX1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13796, 2016, 500235
-20°C
Liquid
Western Blot
0.36 mg/mL
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q04741, Q04742
Emx1
Peptide
150 μL