Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse SMS élastique avec col et fermeture éclair
Le film en polyéthylène de ces blouses permet de réduire les rejets de particules des fibres dans les milieux de travail industriels.
147.00€
Spécification
Matériau | SMS, Polyéthylène |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture à glissière |
Jetable | Oui |
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001, EN 1149-5 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17740119
|
Kolmi Hopen™
|
L |
147.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17750119
|
Kolmi Hopen™
|
XL |
147.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17760119
|
Kolmi Hopen™
|
2XL |
147.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17770119
|
Kolmi Hopen™
|
3XL |
147.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Le polypropylène léger est revêtu d’un film en polyéthylène pour une meilleure étanchéité hydrophobe
- Avec col et manchettes élastiques
- Convient aux environnements protégés
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
Spécification
SMS, Polyéthylène | |
Fermeture à glissière | |
ISO 9001, EN 1149-5 |
Blanc | |
Oui | |
65 g/m2 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.