Learn More
Sel disodique dihydraté EDTA, 99-101,0 %, qualité MB, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15720549 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Agent chélateur utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et comme inactivateur enzymatique à des concentrations élevées
Chelating agent used in many enzyme buffers and as an enzyme inactivator at high concentrations.
Stock Solution (0.5M):
  • 186.1 gm EDTA
  • H2O to 800 ml
  • Titrate with approximately 20 gm of NaOH pellets to pH 8.0.
  • Bring solution to 1 liter with water and sterilize by autoclaving.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.238
Numéro MDL MFCD00150037
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Point de fusion 248°C (decomposition)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Beilstein 3900609
Poids de la formule 372.24
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon en plastique