Learn More
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307818
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-87-8
Formule moléculaire Dy2O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.00
Numéro MDL MFCD00010986
Clé InChI GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) oxide
Point de fusion 2340°C
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,3482
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 373
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.81 g/mL at 27°C