Learn More
Fluorure de dysprosium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376908
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13569-80-7
Numéro MDL MFCD00016071
Spécification
Point d’ébullition 2200°C
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) fluoride
Point de fusion 1360°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Grumeau cristallin
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 219.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.5 g/mL