Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) Durac™ : pour les liquides plus légers que l’eau
Disponibles dans une variété de modèles mesurant la densité relative (g/cm3) de liquides plus légers que l’eau dans différentes plages de 0,600 à 1,000
Marque:  H-B Instrument™ B61801-4700
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17410254
  • 55.35€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :15°C (60°F)
Applications :
couramment utilisés dans les industries telles que les aliments et les boissons, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport, les produits réfrigérés et plus encore.
Stockage :
les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr.Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine.
Spécification
Spécification
± 0,001
Traçabilité NIST
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
0,900 à 1,000
0,001
300 mm
Pour les liquides plus légers que l’eau