Learn More
3M™ Combinaisons de protection bleues jetables, série 4515
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.
155.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12922285
|
3M™
7000089624 |
4XL | 78 à 81 in | 200 à 206 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12962275
|
3M™
7000089618 |
S | 64 à 67 po | 164 à 170 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12902285
|
3M™
7000089622 |
2XL | 73 à 76 in | 186 to 194 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12912285
|
3M™
7000089623 |
3XL | 76 à 78 po | 194 à 200 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12972275
|
3M™
7000089619 |
M | 66 à 69 in | 167 à 176 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12982275
|
3M™
7000089620 |
L | 69 à 71 in | 174 à 181 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12992275
|
3M™
7000089621 |
XL | 70 à 74 in | 179 à 187 cm |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort.
- Excellente protection contre les particules sèches et les faibles éclaboussures de liquides (conformité CE, type 5/6)
- Matériau en SMS 50 gsm robuste et respirant
- Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
- Capuche à deux pans
- Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Combinaison de protection | |
Polypropylène SMS | |
Oui | |
Élastique | |
2 parties | |
Surfilée | |
Directive EPI de catégorie III, type 5/6 |
Unisexe | |
Bleu | |
Élastique | |
Élastique | |
Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche | |
Non stérile | |
4515B |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.