Learn More
Bromure de dimidium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
76.10€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 518-67-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H18BrN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.29 |
Numéro MDL | MFCD00011757 |
Clé InChI | MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553 |
CID PubChem | 68207 |
Nom IUPAC | 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide |
SMILES | [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24818.01 |
0.25 g |
76.10€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24818.03 |
1 g |
205.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de dimidium agit comme inhibiteur de croissance des cellules L. Il sert également de sonde fluorescente pour les acides nucléiques. Il est également utile dans la détermination des surfactants cationiques. Il est également employé comme agent intercalant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
518-67-2 | |
380.29 | |
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N | |
68207 | |
[Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 |
C20H18BrN3 | |
MFCD00011757 | |
dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553 | |
3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide |
Spécification
Dimidium bromide | |
230°C (decomposition) | |
MFCD00011757 | |
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N | |
3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide | |
68207 | |
95% |
518-67-2 | |
C20H18BrN3 | |
dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553 | |
[Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 | |
380.29 | |
380.31 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : SF7960500