Learn More
Solution dihydrogène dinitrosulfatoplatinate(II), Pt 4-6 % (suite PT), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440300
Click to view available options
Quantité:
∼0.5 g
∼10 g
∼2 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385.16 g/mol
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution is used in the preparation of electrodeposition of platinum films and biocompatible platinum thin film electrodeposition on tin substrates, which acts as the interconnects material for implantable medical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12033-81-7
Formule moléculaire H2N2O8PtS
Poids moléculaire (g/mol) 385.16
Numéro MDL MFCD00064668
Clé InChI SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt
CID PubChem 102602532
Nom IUPAC Platine;acide sulfurique;dinitrite
SMILES [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution
Note relative au nom Pt 4-6% (cont. Pt)
Couleur Marron
Forme physique Liquide
Quantité ∼10 g
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 384.17 (anhydrous)
Aspect Brown liquid