Learn More
Dichlorure de diéthylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304849
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 866-55-7 | C4H10Cl2Sn | 247.734 g/mol
Used as organic intermediates and active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 866-55-7
Formule moléculaire C4H10Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 247.734
Numéro MDL MFCD00013609
Clé InChI YFAXVVMIXZAKSR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme diethyltin dichloride, diethyldichlorotin, diethyltindichloride, dichlorodiethyltin, diethyldichlorostannane, tin, dichlorodiethyl, stannane, dichlorodiethyl, diethyltin chloride, tin, diethyl-, dichloride, unii-pga900d045
CID PubChem 91491
Nom IUPAC dichloro(diéthyl)stannane
SMILES CC[Sn](CC)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyltin dichloride
Point de fusion 84°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 220°C
Formule linéaire (C2H5)2SnCl2
Quantité 2 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Partly soluble in water((0.023g/L) (25°C),Calc).
Poids de la formule 247.72
Forme physique Cristalline