Learn More
Péroxyde de dicumyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dicumyl peroxide |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | 38.0°C to 41.0°C |
Couleur | Blanc |
Point d’éclair | >110°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Iodometry) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | [C6H5C(CH3)2]2O2 |
Quantité | 500 g |
Afficher plus |
Safety and Handling
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.